H20806
4-Hydroxybenzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
NSC 227926
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
114-122 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- HBA-incorporated copolyoxalate (HPOX) nanoparticles as potential drug delivery system.
- Poly(4-hydroxybenzyl alcohol) by enzyme catalyzed reaction.
- 4-Hydroxybenzyl imidazole derivatives.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3