QBD10093
t-Boc-N-amido-dPEG®23-amine
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
t-Boc-N-amido-PEG23-amine, t-Boc-NH-PEG1000-amine, t-Boc-NH-PEG23-amine, t-Boc-PEG-amine, Boc-NH-PEG23-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)