QBD10902
t-Boc-N-amido-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
t-Boc-N-amido-PEG36-acid, t-Boc-PEG-acid, Boc-NH-PEG36-COOH, Boc-NH-PEG36-acid, BocNH-PEG1500-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C80H159NO40/c1-80(2,3)121-79(84)81-5-7-86-9-11-88-13-15-90-17-19-92-21-23-94-25-27-96-29-31-98-33-35-100-37-39-102-41-43-104-45-47-106-49-51-108-53-55-110-57-59-112-61-63-114-65-67-116-69-71-118-73-75-120-77-76-119-74-72-117-70-68-115-66-64-113-62-60-1
SFNZFUXECDINMH-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10902-100MG | 4061842703371 |