Documenti fondamentali
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
NH2-PEG-COOH, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA5160-500MG4061833867044