Documenti fondamentali
JKA5158
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
average MN 20,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
HO-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Hydroxyl PEG Amine. NH2 group is stable and can be activated.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bosnjakovic, A., et al.
Analytica Chimica Acta, 720 (2012)