JKA12010
NH2-PEG-NH2
Amine PEG4 Amine, monodisperse
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
NH2(CH2CH2O)3CH2CH2NH2
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
NH2-PEG4-NH2,
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)