752460
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 10,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Sinonimo/i:
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 10,000
Stato
powder or solid (or chunk(s))
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Punto di fusione
56-60 °C
Estremità Ω
amine
Estremità α
amine
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Stringa SMILE
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.