JKA5234
HO-PEG-NH2
average MN 1,000, HCl Salt, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
HO-PEG-NH2, Polyethylene glycol, hydroxyl-PEG-Amine, HO-PEG-NH2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HO-PEG1K-NH2, HCl Salt, average Mn 1,000
Stato
solid
PM
average Mn 1,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5234-1G | 4061833867051 |