QBD10760
t-Boc-N-amido-dPEG®8-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
t-Boc-N-amido-PEG8-COOH, t-Boc-N-amido-PEG8-acid, t-Boc-PEG-acid, BocNH-PEG8-CH2CH2COOH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C24H47NO12/c1-24(2,3)37-23(28)25-5-7-30-9-11-32-13-15-34-17-19-36-21-20-35-18-16-33-14-12-31-10-8-29-6-4-22(26)27/h4-21H2,1-3H3,(H,25,28)(H,26,27)
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)