Documenti fondamentali
8.51041
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms), Boc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H39NO10
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H39NO10/c1-20(2,3)31-19(24)21-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-18(22)23/h4-17H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)
FTTYOIHYERRXQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Applicazioni
Boc-NH-(PEG)₅-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-13-4, molar mass 453.53 g/mol.
Linkage
Replaces: 01-63-0207
Risultati analitici
Color (visual): colorless to slight yellow to yellow-brown
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 452.2 - 454.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3