Documenti fondamentali
688282
Sigma-Aldrich
cis-Crotylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
cis-2-(2-buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Z-2-Buten-1yl-boronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
Densità
0.884 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C/CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6-
ARSSMJZIAKUXEW-SREVYHEPSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)