680435
sec-Butyl-d9 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
98 °C
Densità
0.905 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
BTANRVKWQNVYAZ-CBZKUFJVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)