678538
(−)-IPC2B(allyl), in pentane
1 M in pentane
Sinonimo/i:
(−)-B-Allyldiisopinocampheylborane, 1M in pentane
About This Item
Prodotti consigliati
Attività ottica
[α]20/D −35 to ±5°, c = 1
Concentrazione
1 M in pentane
P. eboll.
35-36 °C
Densità
0.638 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@@H]3C[C@@H]4C[C@H]([C@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m1/s1
ZIXZBDJFGUIKJS-RLEROFIGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Asymmetric Allylboration Using Ipc2B(allyl)