667676
2-(2,4-Difluorophenyl)pyridine
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.570
P. ebollizione
95 °C/0.4 mmHg
Densità
1.254 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H7F2N/c12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H
SSABEFIRGJISFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ligand used in a blue-light emitting Ir(III) complexes suitable for use as phosphorescent OLEDs.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Blue-emitting heteroleptic iridium(III) complexes suitable for high-efficiency phosphorescent OLEDs.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(14), 2418-2421 (2007-02-24)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15135-15144 (2015-05-06)
A new series of cyclometalated iridium(III) complexes with isocyanoborate ligands [Ir(R2ppy)2(L)(CNBR'3)] (R = H or F; L = CNC6H4Cl-4 or PPh3; R' = Ph, C6F5 or C6H4Cl-4), [Ir(biqb)(ppy)(CNBR''3)] (R'' = C6F5 or C6H4Cl-4) and {Ir(ppy)2(CN)n[CNB(C6F5)3]2-n}(-) (n = 0 or 1)
ChemMedChem, 9(6), 1316-1329 (2014-03-20)
We present a new class of phosphorescent cyclometalated iridium(III) bipyridyl-phenylenediamine complexes [Ir(N^C)2 (bpy-DA)](PF6 ) (bpy-DA=4-(N-(2-amino-5-methoxyphenyl)aminomethyl)-4'-methyl-2,2'-bipyridine; HN^C=2-(2,4-difluorophenyl)pyridine (Hdfppy) (1 a), 2-phenylpyridine (Hppy) (2 a), 2-phenylquinoline (Hpq) (3 a), 2-phenylcinchoninic acid methyl ester (Hpqe) (4 a)) and their triazole counterparts [Ir(N^C)2 (bpy-T)](PF6