P33402
2-Phenylpyridine
98%
Sinonimo/i:
α-Phenylpyridine, o-Phenylpyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punteggio alternativa più verde
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.623 (lit.)
P. ebollizione
268-270 °C (lit.)
Densità
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?