299650
2-Phenylquinoline
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
84-85 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H11N/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)16-15/h1-11H
FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2b(24410)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3