Documenti fondamentali
196479
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Phenylcinchoninic acid, Cinchophen
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
214-215 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble 1g in 120ml(lit.)
chloroform: soluble 1g in 400ml(lit.)
diethyl ether: soluble 1g in 100ml(lit.)
water: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid on reaction with 5-aryl-2,3-dihydro-2,3-furandiones yields β-aroylpyruvoyl hydrazide of 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Atophan intoxication].
W ROSE
Archiv fur Toxikologie, 19, 158-163 (1961-01-01)
The role of HCI and pepsin in the mechanism of cinchophen ulcer.
K J HARTIALA et al.
Annales medicinae experimentalis et biologiae Fenniae, 41, 9-14 (1963-01-01)
[THERAPY OF GOUTY ARTHROPATHY].
V MECCOLI
La Clinica terapeutica, 27, 517-523 (1963-12-15)
Structure-action relationship among drugs acting on connective tissues (anti-rheumatic agents).
M W WHITEHOUSE
Nature, 194, 984-985 (1962-06-09)
[GASTRIC PEPSIN RESPONSE TO ACTH RELEASE AND PEPTIC ULCER].
K ISHIHARA
Rinsho geka. Journal of clinical surgery, 19, 161-166 (1964-02-01)