Key Documents
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
213-763-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.5 hPa ( 30 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
269-270 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup