Key Documents
664901
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3 sulfide
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
(Methyl sulfide)-1,1,1-d3
About This Item
Formula condensata:
CH3SCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Tensione di vapore
8.02 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
PM
65.16
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
38 °C (lit.)
Punto di fusione
-98 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup