663654
4,4-Dimethylcyclohexanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
41-45 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3-6H2,1-2H3
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?