T21105
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4C6H6(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
1237421
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?