T19208
β-Tetralone
98%
Sinonimo/i:
beta-Tetralone, 3,4-Dihydro-2(1H)-naphthalenone, 3,4-Dihydro-2-naphthol
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.560 (lit.)
P. ebollizione
131 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?