Documenti fondamentali
173614
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
99%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-p-cresol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero FEMA:
3948
Beilstein:
506746
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4443 (lit.)
P. ebollizione
169-171 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methylcyclohexanone was used in the synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ming-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(16), 3285-3290 (2009-07-31)
Starting from 4-methylcyclohexanone (7), a concise total synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form, has been accomplished in 14 steps with an overall yield of 14.5%.