C112402
Cyclopentanone
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Adipic ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
liquid
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
130-131 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- Preparation of (2E,5E)-2,5-bis(4-(azidomethyl)benzylidene) cyclopentanone, via cross-aldol condensation.
- Preparation of symmetrical C-5 curcuminoids by reacting with substituted benzaldehyde via Claisen-Schmidt condensation.
- As an electron pair donor to stabilize allyl and vinyl cations during intramolecular carbohydroxylation of alkynes.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.