129380
4-Ethylcyclohexanone
97%
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
192-194 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)