Documenti fondamentali
82820
Sigma-Aldrich
Acido piridin-3-solfonico
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
P3SA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.16
Beilstein:
120822
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
powder
Impurezze
≤2% water
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′acido piridin-3-solfonico può essere utilizzato nella sintesi di intermedi di reazione, come il piridina-3 solfonato d'argento e il piridina-3 solfonil cloruro.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Symmetrical and unsymmetrical quadruply aza-bridged, closely interspaced, cofacial bis (5, 10, 15, 20-tetraphenylporphyrin) s. 2. Synthesis, characterization, and conformational effects of solvents.
Karaman R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(12), 4889-4898 (1992)
Highly selective guest uptake in a silver sulfonate network imparted by a tetragonal to triclinic shift in the solid state.
Makinen S, et al.
Chemistry?A European Journal, 7(23), 5176-5182 (2001)