Documenti fondamentali
156655
Sigma-Aldrich
trans-1-Decalone
98%
Sinonimo/i:
trans-Decahydro-1-naphthalenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
73 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-32 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
[H][C@]12CCCC[C@]1([H])C(=O)CCC2
InChI
1S/C10H16O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h8-9H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
AFEFRXAPJRCTOW-BDAKNGLRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
The product has been used to study its proton resonance spectra using NMR.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Proton chemical shifts in NMR. Part 13. Proton chemical shifts in ketones and the magnetic anisotropy and electric field effect of the carbonyl group.
Abraham RJ and Ainger NJ
Journal of the Chemical Society, 2(3), 441-448 (1999)