Documenti fondamentali
759287
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.400
Densità
1.221 at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h5H,1-4H2
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Qinglei Meng et al.
Nature communications, 8, 14190-14190 (2017-02-01)
Cyclohexanone and its derivatives are very important chemicals, which are currently produced mainly by oxidation of cyclohexane or alkylcyclohexane, hydrogenation of phenols, and alkylation of cyclohexanone. Here we report that bromide salt-modified Pd/C in H