Key Documents
655910
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Br)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-109 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)