646083
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC17H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)