Key Documents
645672
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9,15N2 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
13C and 15N Labeled uridine 5′-triphosphate disodium salt solution, UTP-13C9,15N2 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H1315N2Na2O15P3
Peso molecolare:
539.03
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+11
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)