Key Documents
485535
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Cleland’s reagent-d10
About This Item
Formula condensata:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161504
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])S[2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])S[2H]
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D/hD2
VHJLVAABSRFDPM-BSSDICLPSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT