Key Documents
630861
Sigma-Aldrich
N-(3-Butynyl)phthalimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
137-142 °C
Stringa SMILE
O=C1N(CCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h1,4-7H,3,8H2
YIMNQWSIQLKYOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves