Key Documents
382027
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
98%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Beilstein:
2353995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)