Documenti fondamentali
416444
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COC(O)NHCH2CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Beilstein:
1860807
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.453
Densità
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-5-4-6-10/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,9,11)
XDJCYKMWJCYQJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)
Lan Yao et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-28)
Polymeric nanomaterials made from amphiphilic block copolymers are increasingly used in the treatment of tumor tissues. In this work, we firstly synthesized the amphiphilic block copolymer PBnMA-b-P(BAPMA-co-PEGMA) via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using benzyl methacrylate (BnMA), poly (ethylene