Documenti fondamentali
245631
Sigma-Aldrich
Benzyl bromoacetate
96%
Sinonimo/i:
Bromoacetic acid benzyl ester
About This Item
Formula condensata:
BrCH2COOCH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.07
Beilstein:
973658
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
166-170 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
phenyl
Stringa SMILE
BrCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Toru Masaka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 61(11), 1184-1187 (2013-08-28)
A new component for the solid phase peptide synthesis of lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid (2), was designed and synthesized from (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol (3) in 4 steps. The key step was the selective alkylation of 3 with benzyl bromoacetate in the presence of
Michael Kahnt et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(12) (2019-06-20)
In this study, we report the synthesis of several amine-spacered conjugates of ursolic acid (UA) and 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA). Thus, a total of 11 UA-DOTA conjugates were prepared holding various oligo-methylene diamine spacers as well as different substituents at the