749648
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol
97%
Sinonimo/i:
2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate, [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454
Densità
1.061 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
KSFVNEXYCULLEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of biotinylated HaloLigands to prepare quantum dot adducts for HaloTag protein-mediated specific labeling of live cells.
- It is one of the key precursors for the total synthesis of tyroscherin and photo-activatable tyroscherin-based affinity reagent used for identification of tyroscherin binding proteins.
- It can be used to link HaloTag enzyme with fluorescent zinc indicator, ZIMIR to monitor the dynamics of regulated secretion of zinc in real time.
- It can also be used to synthesize amphiphiles for DNA and siRNA delivery.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
749648-25G | 4061832280899 |
749648-5G | 4061832280905 |