Documenti fondamentali
616613
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid-d7
97 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Pyroglutamic acid-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
155-162 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)