H8032
Hanahan′s Broth (SOB Medium)
powder microbial growth medium
Sinonimo/i:
Super Optimal Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Descrizione
recommended for cultivation of recombinant E. coli.
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Composizione
KCl, 0.186 g/L
MgSO4, 2.4 g/L
NaCl, 0.5 g/L
Tryptone, 20 g/L
Yeast extract, 5 g/L
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.8% solution)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Ricostituzione
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?