85469
SOC Broth
suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
glucose, 20 mM
magnesium chloride, 10 mM
magnesium sulfate, 10 mM
potassium chloride, 2.5 mM
sodium chloride, 10 mM
tryptone, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorie correlate
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)