Documenti fondamentali
630675
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-benzoic acid
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
13CD3OC6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
183-184 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3
ZEYHEAKUIGZSGI-KQORAOOSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)