Documenti fondamentali
487791
Sigma-Aldrich
Acetic acid-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
CH3C18O2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.3715 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CC([18OH])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+2,4+2
QTBSBXVTEAMEQO-NUQCWPJISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Oxygen-18O2 99 atom % 18O, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
602892
Oxygen-18O2