491578
4-Methoxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
p-Anisic acid-carboxy-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3O-C6H4-13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
183-184 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?