Documenti fondamentali
616095
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-8,8,8-d3
99 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Caprylic acid-8,8,8-d3
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)5CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3
WWZKQHOCKIZLMA-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)