Documenti fondamentali
615676
Sigma-Aldrich
Guanidineacetic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
N-(aminoiminomethyl)-Glycine-2,2-d2
About This Item
Formula condensata:
H2NC(=NH)NHCD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(NC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
BPMFZUMJYQTVII-DICFDUPASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)