393207
Diethyl 3,4-pyrroledicarboxylate
98%
Sinonimo/i:
3,4-Bis(ethoxycarbonyl)pyrrole, 3,4-Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl 1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate, Diethyl pyrrole-3,4-dicarboxylate
Saggio
98%
Punto di fusione
147-149 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c[nH]cc1C(=O)OCC
InChI
1S/C10H13NO4/c1-3-14-9(12)7-5-11-6-8(7)10(13)15-4-2/h5-6,11H,3-4H2,1-2H3
QKXBVVVYILIRDO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?