589535
1,3-Propanediol-d8
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DOCD2CD2CD2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Punto di fusione
-27 °C (lit.)
Densità
1.162 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2,4D,5D
YPFDHNVEDLHUCE-JVKIUYSHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)