614785
Benzyl-α,α-d2 chloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene-α,α−d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
-43 °C (lit.)
Densità
1.117 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Heart,forestomach, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)