Documenti fondamentali
488186
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-α,α-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
α-Bromotoluene-α,α−d2, Deuterated benzyl bromide
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−3-−1 °C (lit.)
Densità
1.455 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)