Key Documents
604496
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Sinonimo/i:
Isoprene-1-13C
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC(CH3)=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
contiene
p-tert-butylcatechol as stabilizer
P. eboll.
34 °C (lit.)
Punto di fusione
-146 °C (lit.)
Densità
0.681 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=[13CH2])C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i2+1
RRHGJUQNOFWUDK-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-65.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-54 °C